2-Hydroxy-9-methyl-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946197-1G
OR946197-5G
APOSOR946197-1GEA
271
CHF
APOSOR946197-1G
APOSOR946197-5G
2-Hydroxy-9-methyl-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 95%
2-Hydroxy-9-methyl-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Formel:
C₉H₈N₂O₂ MW: 176,172 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00749757 CAS-Nummer: 17326-09-9 |