2-Chloro-5,7-dihydrofuro[3,4-b]pyridine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR946157-100MG OR946157-500MG
APOSOR946157-100MGEA 857 CHF
APOSOR946157-100MG APOSOR946157-500MG
2-Chloro-5,7-dihydrofuro[3,4-b]pyridine ≥98%
2-Chloro-5,7-dihydrofuro[3,4-b]pyridine
Formel: C₇H₆ClNO
MW: 155,582 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD24386279
CAS-Nummer: 1464091-43-7