1-Azaspiro[4.5]decane-2,8-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-azaspiro[4.5]decane-2,8-dione
OR946154-1G OR946154-5G
APOSOR946154-1GEA 316 CHF
APOSOR946154-1G APOSOR946154-5G
1-Azaspiro[4.5]decane-2,8-dione
1-Azaspiro[4.5]decane-2,8-dione
Formel: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,205 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14706827
CAS-Nummer: 749861-03-8