5-Methyl-D-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946064-1G
OR946064-250MG
OR946064-500MG
APOSOR946064-1GEA
1050
CHF
APOSOR946064-1G
APOSOR946064-250MG
APOSOR946064-500MG
5-Methyl-D-tryptophan 97%
5-Methyl-D-tryptophan
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09841957 CAS-Nummer: 99295-79-1 |