5-Chloro-2-methylpyrimidine-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR945918-1G
OR945918-250MG
APOSOR945918-1GEA
1010
CHF
APOSOR945918-1G
APOSOR945918-250MG
5-Chloro-2-methylpyrimidine-4-carboxylic acid 95%
5-Chloro-2-methylpyrimidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₆H₅ClN₂O₂ MW: 172,569 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00223741 CAS-Nummer: 74840-47-4 |