5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridine 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR945866-1G OR945866-250MG
APOSOR945866-1GEA 227 CHF
APOSOR945866-1G APOSOR945866-250MG
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridine 99%
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridine
Formel: C₆H₃ClN₂S
MW: 170,619 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22199690
CAS-Nummer: 1313726-12-3