2-Chloro-6-methoxypyridin-4-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR945855-250MG OR945855-1G
APOSOR945855-250MGEA 103 CHF
APOSOR945855-250MG APOSOR945855-1G
2-Chloro-6-methoxypyridin-4-amine 95+%
2-Chloro-6-methoxypyridin-4-amine
Formel: C₆H₇ClN₂O
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD13189324
CAS-Nummer: 1008304-85-5