3-Amino-5-chloropyrazine-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR945353-100MG OR945353-250MG
APOSOR945353-100MGEA 173 CHF
APOSOR945353-100MG APOSOR945353-250MG
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carboxylic acid 95%
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₄ClN₃O₂
MW: 173.557 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18250527
CAS-Nummer: 1260663-68-0