2-(1H-Indol-1-yl)propanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR945240-1G
OR945240-250MG
APOSOR945240-1GEA
1060
CHF
APOSOR945240-1G
APOSOR945240-250MG
2-(1H-Indol-1-yl)propanoic acid 95%
2-(1H-Indol-1-yl)propanoic acid
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ MW: 189,211 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11844460 CAS-Nummer: 131488-64-7 |