(2,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylmethanamine
OR945146-5G
APOSOR945146-5GEA 154 CHF
APOSOR945146-5G
(2,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
(2,4-Dimethoxybenzyl)methylamine
Formel: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181,232 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04633426
CAS-Nummer: 102503-23-1