6-Methoxy-3-methylisoquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR945035-1G
OR945035-250MG
APOSOR945035-1GEA
115
CHF
APOSOR945035-1G
APOSOR945035-250MG
6-Methoxy-3-methylisoquinoline 95%
6-Methoxy-3-methylisoquinoline
Formel:
C₁₁H₁₁NO MW: 173,211 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01846013 CAS-Nummer: 14446-31-2 |