6-Bromo-2-(methylsulphonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR945026-1G OR945026-250MG
APOSOR945026-1GEA 321 CHF
APOSOR945026-1G APOSOR945026-250MG
6-Bromo-2-(methylsulphonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
6-Bromo-2-(methylsulphonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₂S
MW: 290,177 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109847
CAS-Nummer: 1046816-12-9