Methyl 5-aminopentanoate hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 5-aminopentanoate, hydrochloride
OR944993-5G
APOSOR944993-5GEA
140
CHF
APOSOR944993-5G
Methyl 5-aminopentanoate hydrochloride 98%
Methyl 5-aminopentanoate hydrochloride
Formel:
C₆H₁₃NO₂·ClH MW: 167,634 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13368250 CAS-Nummer: 29840-56-0 |