4-Chloro-6-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR944957-100MG
OR944957-250MG
APOSOR944957-100MGEA
95.8
CHF
APOSOR944957-100MG
APOSOR944957-250MG
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95+%
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formel:
C₈H₇ClN₂ MW: 166,608 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12401559 CAS-Nummer: 178268-92-3 |