(4-Chloro-3-methoxyphenyl)methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR944953-1G OR944953-250MG
APOSOR944953-1GEA 758 CHF
APOSOR944953-1G APOSOR944953-250MG
(4-Chloro-3-methoxyphenyl)methanamine 95%
(4-Chloro-3-methoxyphenyl)methanamine
Formel: C₈H₁₀ClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09752213
CAS-Nummer: 247569-42-2