tert-Butyl piperidine-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR944680-1G
OR944680-250MG
APOSOR944680-1GEA
187
CHF
APOSOR944680-1G
APOSOR944680-250MG
tert-Butyl piperidine-4-carboxylate 95%
tert-Butyl piperidine-4-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₉NO₂ MW: 185,263 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02684429 CAS-Nummer: 138007-24-6 |