N-Methyl 4-chloro-2-nitroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Chloro-N-methyl-2-nitroaniline
OR9445-1G OR9445-5G
APOSOR9445-1GEA 184 CHF
APOSOR9445-1G APOSOR9445-5G
N-Methyl 4-chloro-2-nitroaniline
N-Methyl 4-chloro-2-nitroaniline
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,596 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00461746
CAS-Nummer: 15950-17-1