(S)-1-Cyclopropylethylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-1-Cyclopropylethan-1-amine hydrochloride
OR944229-1G OR944229-250MG
APOSOR944229-1GEA 144 CHF
APOSOR944229-1G APOSOR944229-250MG
(S)-1-Cyclopropylethylamine hydrochloride 95%
(S)-1-Cyclopropylethylamine hydrochloride
Formel: C₅H₁₁N·ClH
MW: 121,608 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21362295
CAS-Nummer: 178033-78-8