1-(2,6-Dichloropyridin-4-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943953-1G
APOSOR943953-1GEA
99.3
CHF
APOSOR943953-1G
1-(2,6-Dichloropyridin-4-yl)ethanone 95%
1-(2,6-Dichloropyridin-4-yl)ethanone
Formel:
C₇H₅Cl₂NO MW: 190,027 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11847255 CAS-Nummer: 185319-20-4 |