1-(Thiophen-2-yl)ethan-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943811-1G
OR943811-250MG
APOSOR943811-1GEA
776
CHF
APOSOR943811-1G
APOSOR943811-250MG
1-(Thiophen-2-yl)ethan-1-ol 95%
1-(Thiophen-2-yl)ethan-1-ol
Formel:
C₆H₈OS MW: 128,192 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09836745 CAS-Nummer: 2309-47-9 |