N,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943597-1G
OR943597-250MG
APOSOR943597-1GEA
967
CHF
APOSOR943597-1G
APOSOR943597-250MG
N,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine 95%
N,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formel:
C₄H₇N₃S MW: 129,183 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00986507 CAS-Nummer: 38917-35-0 |