5-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943542-1G OR943542-250MG
APOSOR943542-1GEA 905 CHF
APOSOR943542-1G APOSOR943542-250MG
5-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol 95%
5-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
Formel: C₇H₇N₃O
MW: 149,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00104730
CAS-Nummer: 16082-26-1