1-(3-Nitrophenyl)ethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943499-1G OR943499-250MG
APOSOR943499-1GEA 165 CHF
APOSOR943499-1G APOSOR943499-250MG
1-(3-Nitrophenyl)ethanamine 95%
1-(3-Nitrophenyl)ethanamine
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04974122
CAS-Nummer: 90271-37-7