(R)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943497-1G OR943497-250MG
APOSOR943497-1GEA 993 CHF
APOSOR943497-1G APOSOR943497-250MG
(R)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine 95%
(R)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972379
CAS-Nummer: 297730-27-9