2-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943470-1G
OR943470-250MG
APOSOR943470-1GEA
880
CHF
APOSOR943470-1G
APOSOR943470-250MG
2-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanamine 95%
2-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanamine
Formel:
C₇H₁₂N₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009753 CAS-Nummer: 83732-75-6 |