6-Methoxy-2-phenyl-tetralone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-methoxy-2-phenyl-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
OR943451-5G
APOSOR943451-5GEA
222
CHF
APOSOR943451-5G
6-Methoxy-2-phenyl-tetralone
6-Methoxy-2-phenyl-tetralone
Formel:
C₁₇H₁₆O₂ MW: 252,308 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10698841 CAS-Nummer: 1769-84-2 |