1-(6-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943370-1G
OR943370-250MG
APOSOR943370-1GEA
905
CHF
APOSOR943370-1G
APOSOR943370-250MG
1-(6-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)methanamine 95%
1-(6-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)methanamine
Formel:
C₁₁H₁₅NO MW: 177,243 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07403242 CAS-Nummer: 879063-08-8 |