5-(1-Pyrrolidinyl)-3-pentyn-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943288-1G OR943288-250MG
APOSOR943288-1GEA 905 CHF
APOSOR943288-1G APOSOR943288-250MG
5-(1-Pyrrolidinyl)-3-pentyn-1-ol 95%
5-(1-Pyrrolidinyl)-3-pentyn-1-ol
Formel: C₉H₁₅NO
MW: 153,222 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02012811
CAS-Nummer: 550302-87-9