5-(1-Piperidinyl)-3-pentyn-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943286-1G
OR943286-250MG
APOSOR943286-1GEA
905
CHF
APOSOR943286-1G
APOSOR943286-250MG
5-(1-Piperidinyl)-3-pentyn-1-ol 95%
5-(1-Piperidinyl)-3-pentyn-1-ol
Formel:
C₁₀H₁₇NO MW: 167.248 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02012810 CAS-Nummer: 104580-60-1 |