4-Hydroxy-3-methyl-5h-furan-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Hydroxy-3-methylfuran-2(5H)-one
OR943277-1G
OR943277-5G
APOSOR943277-1GEA
103
CHF
APOSOR943277-1G
APOSOR943277-5G
4-Hydroxy-3-methyl-5h-furan-2-one 95%
4-Hydroxy-3-methyl-5h-furan-2-one
Formel:
C₅H₆O₃ MW: 114,099 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01860143 CAS-Nummer: 516-09-6 |