2-Oxopropyl benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943264-1G OR943264-5G
APOSOR943264-1GEA 99.3 CHF
APOSOR943264-1G APOSOR943264-5G
2-Oxopropyl benzoate 95%
2-Oxopropyl benzoate
Formel: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,185 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01660185
CAS-Nummer: 6656-60-6