Di(pyridin-3-yl)methanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943214-1G
OR943214-250MG
APOSOR943214-1GEA
393
CHF
APOSOR943214-1G
APOSOR943214-250MG
Di(pyridin-3-yl)methanone 95%
Di(pyridin-3-yl)methanone
Formel:
C₁₁H₈N₂O MW: 184,194 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01464076 CAS-Nummer: 35779-35-2 |