3-(Propan-2-yloxy)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943093-1G OR943093-250MG
APOSOR943093-1GEA 522 CHF
APOSOR943093-1G APOSOR943093-250MG
3-(Propan-2-yloxy)benzonitrile 95%
3-(Propan-2-yloxy)benzonitrile
Formel: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09933572
CAS-Nummer: 363185-45-9