1-(2-Amino-4-methylphenyl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943044-1G OR943044-5G
APOSOR943044-1GEA 230 CHF
APOSOR943044-1G APOSOR943044-5G
1-(2-Amino-4-methylphenyl)ethanone 95%
1-(2-Amino-4-methylphenyl)ethanone
Formel: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19204667
CAS-Nummer: 122710-21-8