6-Chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943025-1G OR943025-250MG
APOSOR943025-1GEA 758 CHF
APOSOR943025-1G APOSOR943025-250MG
6-Chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
6-Chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formel: C₆H₆ClNO
MW: 143,571 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00955763
CAS-Nummer: 17228-63-6