(R)-Benzyl 5-methyl-1,4-diazepane-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942975-1G
OR942975-5G
APOSOR942975-1GEA
119
CHF
APOSOR942975-1G
APOSOR942975-5G
(R)-Benzyl 5-methyl-1,4-diazepane-1-carboxylate 95%
(R)-Benzyl 5-methyl-1,4-diazepane-1-carboxylate
Formel:
C₁₄H₂₀N₂O₂ MW: 248,321 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22420241 CAS-Nummer: 1001401-60-0 |