3,3-Dimethylcyclobut-1-ene-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR942929-1G
OR942929-250MG
OR942929-500MG
APOSOR942929-1GEA
1220
CHF
APOSOR942929-1G
APOSOR942929-250MG
APOSOR942929-500MG
3,3-Dimethylcyclobut-1-ene-1-carboxylic acid
3,3-Dimethylcyclobut-1-ene-1-carboxylic acid
Formel:
C₇H₁₀O₂ MW: 126,153 g/mol Melting Pt: 76…77 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18806719 CAS-Nummer: 37676-90-7 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)