(S)-1-(5-Methylfuran-2-yl)propan-1-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942763-1G OR942763-250MG
APOSOR942763-1GEA 369 CHF
APOSOR942763-1G APOSOR942763-250MG
(S)-1-(5-Methylfuran-2-yl)propan-1-amine 95%
(S)-1-(5-Methylfuran-2-yl)propan-1-amine
Formel: C₈H₁₃NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11973975
CAS-Nummer: 473732-95-5