Methyl 2-chloro-6-hydroxybenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942749-1G OR942749-250MG
APOSOR942749-1GEA 128 CHF
APOSOR942749-1G APOSOR942749-250MG
Methyl 2-chloro-6-hydroxybenzoate 95%
Methyl 2-chloro-6-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₇ClO₃
MW: 186,592 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15523524
CAS-Nummer: 176750-70-2