8-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942577-1G OR942577-250MG
APOSOR942577-1GEA 29.3 CHF
APOSOR942577-1G APOSOR942577-250MG
8-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
8-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₅ClN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16658689
CAS-Nummer: 1195251-29-6