Methyl 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942500-1G OR942500-250MG
APOSOR942500-1GEA 500 CHF
APOSOR942500-1G APOSOR942500-250MG
Methyl 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate 95%
Methyl 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182,173 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00184668
CAS-Nummer: 3187-58-4