3-Hydroxy-4-methyl-benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
OR942429-1G
APOSOR942429-1GEA
112
CHF
APOSOR942429-1G
3-Hydroxy-4-methyl-benzaldehyde 95%
3-Hydroxy-4-methyl-benzaldehyde
Formel:
C₈H₈O₂ MW: 136,148 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01632496 CAS-Nummer: 57295-30-4 |