N,N,4-Trimethylpyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942385-1G OR942385-250MG
APOSOR942385-1GEA 688 CHF
APOSOR942385-1G APOSOR942385-250MG
N,N,4-Trimethylpyridin-2-amine 95%
N,N,4-Trimethylpyridin-2-amine
Formel: C₈H₁₂N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17015432
CAS-Nummer: 20173-72-2