2-Amino-5-chloro-4-cyanopyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-5-chloroisonicotinonitrile
OR942360-1G OR942360-250MG
APOSOR942360-1GEA 219 CHF
APOSOR942360-1G APOSOR942360-250MG
2-Amino-5-chloro-4-cyanopyridine 95%
2-Amino-5-chloro-4-cyanopyridine
Formel: C₆H₄ClN₃
MW: 153,569 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26792763
CAS-Nummer: 1393106-21-2