7-Methoxyisochroman-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942314-1G OR942314-250MG
APOSOR942314-1GEA 346 CHF
APOSOR942314-1G APOSOR942314-250MG
7-Methoxyisochroman-4-one 95%
7-Methoxyisochroman-4-one
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09744076
CAS-Nummer: 54212-34-9