Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (E)-Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate
OR942301-1G OR942301-5G
APOSOR942301-1GEA 50.6 CHF
APOSOR942301-1G APOSOR942301-5G
Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate 95%
Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate
Formel: C₁₁H₁₀O₃
Melting Pt: 86…91 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00157179
CAS-Nummer: 58045-41-3