(2,5-Dimethoxy-1,4-phenylene)dimethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942167-1G
OR942167-5G
APOSOR942167-1GEA
184
CHF
APOSOR942167-1G
APOSOR942167-5G
(2,5-Dimethoxy-1,4-phenylene)dimethanol 95%
(2,5-Dimethoxy-1,4-phenylene)dimethanol
Formel:
C₁₀H₁₄O₄ MW: 198,216 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06202848 CAS-Nummer: 51829-43-7 |