2-Bromo-1,3-dichloro-5-methoxybenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR942147-1G
APOSOR942147-1GEA
50.6
CHF
APOSOR942147-1G
2-Bromo-1,3-dichloro-5-methoxybenzene 98%
2-Bromo-1,3-dichloro-5-methoxybenzene
Formel:
C₇H₅BrCl₂O MW: 255,924 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD26743677 CAS-Nummer: 174913-20-3 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)