(3-Amino-4-methoxy-phenyl)-acetonitrile hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942036-1G
OR942036-250MG
APOSOR942036-1GEA
905
CHF
APOSOR942036-1G
APOSOR942036-250MG
(3-Amino-4-methoxy-phenyl)-acetonitrile hydrochloride 95%
(3-Amino-4-methoxy-phenyl)-acetonitrile hydrochloride
Formel:
C₉H₁₀N₂O·ClH MW: 198,649 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD26792440 CAS-Nummer: 857544-25-3 |