5-Benzyl-1,3,4-oxadiazol-2-ylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941940-1G OR941940-5G
APOSOR941940-1GEA 209 CHF
APOSOR941940-1G APOSOR941940-5G
5-Benzyl-1,3,4-oxadiazol-2-ylamine 95%
5-Benzyl-1,3,4-oxadiazol-2-ylamine
Formel: C₉H₉N₃O
MW: 175,187 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00159750
CAS-Nummer: 31803-00-6